Masterflex® Transferschlauch, Tygon® E-3603, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX06407-01EA 314 CHF
MFLX06407-01 MFLX06407-05 MFLX06407-07 MFLX06407-09 MFLX06407-11
Masterflex® Transferschlauch, Tygon® E-3603, Avantor®
Schläuche Transferschlauch
Langlebiger Schlauch, ideal für allgemeine Anwendungen.
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
Zusammensetzung: Tygon® E-3603
Anwendungen: Generelle Laborverwendung.
Eigenschaften: Langlebig, altert und oxidiert nicht, passt sich eng an Glas und Metall an, lässt sich in kleinen Radien biegen, ungiftig. Transparent.
Zertifizierungen: FDA-konform. Hergestellt gemäß GMP.
Temperaturbereich: -58 bis 165°F (–50 bis 74°C)
Sterilisation: Ethylenoxid oder Autoklav für 30 min bei 250 °F (121 °C), 15 psi. NachMore Product Information