Masterflex® L/S® und I/P® Pumpenkopf-Ersatzteile, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX07024-91EA 135 CHF
MFLX07024-91 MFLX77602-08 MFLX07518-68 MFLX07019-80 MFLX07019-82 MFLX07013-76 MFLX07019-83 MFLX07015-75 MFLX07019-85 MFLX07013-95 MFLX07015-81 MFLX07514-17 MFLX07019-77 MFLX07516-18 MFLX07013-80 MFLX07016-91 MFLX07019-78 MFLX07516-17 MFLX07019-79 MFLX07014-91 MFLX07017-81 MFLX07015-80 MFLX07035-91 MFLX07018-91 MFLX07024-81 MFLX07514-18 MFLX07514-19 MFLX07036-02 MFLX77602-18 MFLX07019-92 MFLX07036-01 MFLX07013-81 MFLX07019-73 MFLX07019-74 MFLX07019-75 MFLX07516-08 MFLX07516-07 MFLX07015-90 MFLX07013-91 MFLX07014-81 MFLX07016-81 MFLX07015-91 MFLX07018-81 MFLX07017-91 MFLX07518-69 MFLX07514-08
Masterflex® L/S® und I/P® Pumpenkopf-Ersatzteile, Avantor®
Pumpen Pumpenköpfe Köpfe für Schlauchradpumpen
Holen Sie mit diesen Ersatzteilen das Beste aus Ihrem Masterflex®-Pumpenkopf heraus.
  • Wählen Sie Ersatzteile für Ihre L/S® und I/P Pumpenköpfe
Ersatzteile, die die Funktion Ihres Pumpenkopfes verlängern. Für eine vollständige Kopfmontage sind zwei Endkappenbaugruppen erforderlich.