Filtersiebe für Saugleitungspumpen
Lieferant: Avantor Fluid Handling
74604-02 74604-04 74604-10 74604-12 74604-14 74604-20 74604-22 74604-23 74604-24 74604-30 74604-32 74604-34 74604-42 74604-43 74604-44 74604-52 74604-53 74604-54 74605-12
MFLX74604-02EA 12.9 CHF
MFLX74604-02 MFLX74604-04 MFLX74604-10 MFLX74604-12 MFLX74604-14 MFLX74604-20 MFLX74604-22 MFLX74604-23 MFLX74604-24 MFLX74604-30 MFLX74604-32 MFLX74604-34 MFLX74604-42 MFLX74604-43 MFLX74604-44 MFLX74604-52 MFLX74604-53 MFLX74604-54 MFLX74605-12
Filtersiebe für Saugleitungspumpen
Filter Siebe
Schützt die Pumpe vor Sedimenten, die in die Saugleitung gelangen.
  • PVC (Polyvinylchlorid) oder Nylon als Basismaterial
  • Maschenweiten 20, 40, 80 verfügbar
  • Leicht entfernbar zum Reinigen oder Ersetzen
Diese Filtersiebe für Saugleitungspumpen sind ideal, um Sedimente und Schmutz von Ihrer Pumpe fernzuhalten und so eine optimale Leistung zu erzielen. Wählen Sie aus PVC (Polyvinylchlorid) oder Nylon als Basismaterial in einer Vielzahl von Maschenweiten für jede Anwendung.