CPC® Hygienische Steam-in-Place-Anschlüsse, Zwei-Zyklus
Lieferant: Avantor Fluid Handling
31604-36 31604-36BLK 31309-62BLK
MFLX31604-36EA 359 CHF
MFLX31604-36 MFLX31604-36BLK MFLX31309-62BLK
CPC® Hygienische Steam-in-Place-Anschlüsse, Zwei-Zyklus
Fittings und Verbinder
Stellen Sie eine sterile Verbindung sicher.
  • Neu verpackt in einer ISO 9001-Einrichtung in einem Reinraum der ISO-Klasse 7
  • Ein Einweganschluss für Dampfsterilisation und mikrobiellen Prozess
  • Reduziert Ausfallzeiten und Reinigungskosten
Als Teil eines Einwegsystems verbessern diese hygienischen CPC®-Steam-in-Place-Einweganschlüsse die Sterilität Ihrer Bioprozesslinie. Das innovative Produktdesign ermöglicht einen einstufigen Prozess für Sterilisation und Medientransfer, wobei tote Stellen vermieden, die Anzahl der Verbindungen reduziert und die Notwendigkeit einer Laminar-Flow-Abzugshaube eliminiert werden. Die Anschlüsse dieser Anschlüsse entsprechen den Industriestandards für Bioreaktoren und gängigen Größen flexibler Schläuche. Alle benetzten Oberflächen erfüllen die Anforderungen für USP-Klasse VI und physikochemischen Tests. Alle Einheiten bestehen aus tierfreiem Polysulfonharz.
Diese Steam-in-Place-Anschlüsse bieten die Funktion „Steam On“ und „Steam Off“, indem sie es dem Ventil ermöglichen, in die Dampfposition zurückzukehren und einen zweiten Dampfzyklus nach dem Medientransfer zu ermöglichen. Die „Steam Off“-Abtrennung von Einwegsystemen minimiert das Risiko einer Kreuzkontamination durch wiederverwendbare Systemkomponenten.
Die Zwei-Zyklus-Steam-Thru-Anschlüsse bieten den zusätzlichen Vorteil der Funktion „Steam On“ und „Steam Off“. Das Ventil kann in die Dampfposition zurückkehren, um nach der Medienübertragung einen zweiten Dampfzyklus zu ermöglichen.
Warnung: Dieses Erzeugnis ist weder für medizinischen, klinischen oder chirurgischen noch für sonstigen Einsatz am Patienten ausgelegt oder zugelassen.