Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser mit Direktableseskala, Stoßfestes Polycarbonat, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
32900-12 32900-14 32900-16 32900-18 32900-20 32900-24 32900-26 32900-28 32900-32 32900-34 32900-38 32900-40
MFLX32900-04EA 118 CHF
MFLX32900-04 MFLX32900-08 MFLX32900-10 MFLX32900-22 MFLX32900-30 MFLX32900-36 MFLX32900-42 MFLX32900-44 MFLX32900-46 MFLX32900-48 MFLX32900-52 MFLX32900-54 MFLX32900-12 MFLX32900-14 MFLX32900-16 MFLX32900-18 MFLX32900-20 MFLX32900-24 MFLX32900-26 MFLX32900-28 MFLX32900-32 MFLX32900-34 MFLX32900-38 MFLX32900-40
Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser mit Direktableseskala, Stoßfestes Polycarbonat, Avantor®
Durchflussmesser
Präzisionsregulierventil für genaue, leckagefreie Durchflussregelung.
  • Direkt ablesbare Durchflussmesser verfügen über eine kalibrierte Skala für ein bestimmtes Medium - eine Umrechnung der Messwerte zur Ermittlung der Durchflussmenge ist nicht erforderlich
  • Konstruiert aus robustem Polycarbonatrahmen für raue Anwendungen
  • Entworfen mit Graduierungen in Englisch und metrisch für zusätzliche Flexibilität
Diese direkt ablesbaren Durchflussmesser bestehen aus schlagfestem, widerstandsfähigem Polycarbonat und sind mit Skalen in englischen und metrischenMore Product Information