Masterflex® L/S® Easy-Load®-II-Pumpenköpfe mit langem Schaft, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX77200-80EA 733 CHF
MFLX77200-80 MFLX77200-82
Masterflex® L/S® Easy-Load®-II-Pumpenköpfe mit langem Schaft, Avantor®
Pumpen Pumpenköpfe Köpfe für Schlauchradpumpen
Durch eine automatische Rückhaltung werden die Schläuche ohne manuelle Einstellung sicher in ihrer Position gehalten—einfach die Schläuche anbringen und die Pumpe starten.
  • Neues Design und automatische Schlauchhalterung ermöglichen mehrere Schlauchgrößen—Schlauchwechsel ohne Abnehmen des Kopfes vom Antrieb möglich
  • Ein Vierrollen-Rotor verbessert Druck und mechanische Stabilität bei gleichzeitig reduzierter Pulsation.
  • Modell ist mit integriertem Open-Head-Sensor erhältlich—wird direkt an mit Sensoren ausgestattete Antriebe angeschlossen
  • Pumpenköpfe können für Mehrkanalanwendungen gestapelt werden
  • Kompaktes Design für effiziente Raumnutzung
In Kombination mit einem Masterflex® L/S® Antrieb oder kompatiblen System bildet dieser Easy-Load®-II-Pumpenkopf ein einfaches und benutzerfreundliches Peristaltikpumpensystem. Der Pumpenkopf ist mit mehreren verschiedenen Schlauchgrößen kompatibel und ermöglicht so eine große Bandbreite an Flussraten. Das einzigartige Design mit Übertotpunkt-Nocke und die automatische Schlauchrückhalterung ermöglichen schnelle Schlauchwechsel und reduzieren den Wartungsaufwand erheblich.
Dieser Pumpenkopf ist mit den meisten Masterflex® L/S®-Antrieben mit einer Standard-Zapf-Schnittstelle kompatibel. Montieren Sie den Pumpenkopf mit den zwei mitgelieferten Schrauben.
Lieferumfang: Enthält 15“ (38 cm) langen Schlauch und ein Paket mit Montageteilen.