Masterflex® Steuerung für Gasmassen-Durchflussmesser, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX32907-71EA 2010 CHF
MFLX32907-71 MFLX32907-81 MFLX32907-73 MFLX32907-51 MFLX32907-61 MFLX32907-53 MFLX32907-75 MFLX32907-63 MFLX32907-55 MFLX32907-77 MFLX32907-57 MFLX32907-79 MFLX32907-67 MFLX32907-59 MFLX32907-69
Masterflex® Steuerung für Gasmassen-Durchflussmesser, Avantor®
Strömungsschalter
Messung von 130 Standardgasen—vom Benutzer über das Display wählbar.
  • Genauigkeit von ±0.8 % des Ablesewerts ±0,2 % der Vollskala, Reproduzierbarkeit von ±0,2 %
  • Messung von 30 Standardgasen—vom Benutzer über die Anzeige wählbar
  • Regelverhältnis 100 zu 1 mit Bereichen von 1 SCCM Vollskala bis zu 1000 SLPM
  • Modelle mit einem Ausgang von 4 bis 20 mA oder Summenzähler sind erhältlich.
Diese Messgeräte ermitteln den Durchfluss mittels Druckabfall über ein Laminar-Flow-Element (LFE). Da das Element für einen laminaren Durchfluss sorgt, sind für die Platzierung im Prozess keine geraden Rohrverläufe vor oder hinter dem Messgerät erforderlich, was die Installation sehr erleichtert. Im Vergleich zur thermische Massentechnologie ermöglicht die LFE-Auslegung ultraschnelle Reaktionen innerhalb von 10 Millisekunden und eine sofortige Betriebsbereitschaft ohne Aufwärmzeit.
Zur Programmierung des Geräts für den Betrieb reicht ein integriertes Tastenfeld um die Anzeige. Der 0 bis 5 VDC-Ausgang ermöglicht die Übertragung des Durchflusswertes auf eine Fernanzeige, einen Schreiber oder eine Steuereinheit, die ein Ventil oder eine Pumpe regelt.
Durchflussregler verfügen über eine integrierte PID zur Steuerung der Gerätereaktion auf Prozessänderungen. Der Durchflusssollwert wird per Tastatur, mit dem optionalen Sollwertsteuermodul, mit einem 0 bis 5 V-Spannungssignal oder mit einem RS-232-Eingangssignal festgelegt. Bestellen Sie Sollwertsteuermodule separat anhand der Tabelle. Für mobile Durchflussmessanwendungen bestellen Sie die als Zubehör aufgeführte Batteriepack (wird separat verkauft).
Lieferumfang: Inklusive 120/230 VAC-Stromadapter mit Kommunikationskabel 32929-89 und vom Hersteller bereitgestelltem NIST-rückverfolgbaren Kalibrierbericht.