Masterflex® L/S® Mehrkanal-Pumpenköpfe, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX07534-04EA 1620 CHF
MFLX07534-04 MFLX07534-08 MFLX07535-04 MFLX07535-08 MFLX07536-02 MFLX07536-04
Masterflex® L/S® Mehrkanal-Pumpenköpfe, Avantor®
Pumpen Pumpenköpfe Köpfe für Schlauchradpumpen
Erreichen Sie einen pulsationsarmen, synchronen Fluss in mehreren Kanälen ohne Kassetten
  • Flussrate 0.045 bis 2300 ml/min pro Kanal - Flussrate hängt von der Antriebsgeschwindigkeit und Schlauchgröße ab
  • Edelstahlrotor (ES) / stabilere und chemikalienbeständigere Rollen
  • Stapelbare Köpfe mit zwei, vier oder acht Kanälen, insgesamt bis zu 24 Kanälen
  • Einfache Schlauchinstallation— Schläuche einsetzen, Schlauchbett verschließen und starten Sie die Pumpe
Die L/S® Mehrkanal-Pumpenköpfe sind aus bearbeitetem Edelstahl (ES) und eloxiertem Aluminium mit ES-Rotor, -Lagern und -Rollen aus Edelstahl für einen zuverlässigen Dauerbetrieb konstruiert. Wählen Sie je nach Ihren Anwendungsanforderungen Pumpenköpfe für Microbore-Schläuche, L/S-Präzisionsschläuche oder L/S-Hochleistungs-Präzisionsschläuche. Kompatibel mit L/S-Antrieben, die zwei oder mehr Pumpenköpfe aufnehmen können und minimal 1/1h PS erreichen.