Masterflex® L/S® Pumpenschlauch mit 2 Stopps, FDA-konform Viton®, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX96428-24EA 351 CHF
MFLX96428-24 MFLX96428-35 MFLX96428-13 MFLX96428-15 MFLX96428-25 MFLX96428-16
Masterflex® L/S® Pumpenschlauch mit 2 Stopps, FDA-konform Viton®, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Für Nahrungsmittel- und Laboranwendungen geeignet.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
  • Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
Anwendungen: Lebensmittel- oder Laboranwendungen, bei denen FDA-Konformität erforderlich ist, Säure- und Lösungsmitteltransfer, Arbeiten bei hohen TemperaturenMerkmale: Gute Chemikalienbeständigkeit, opak schwarz
Mit Masterflex® Multikanal-Pumpenköpfen verwendbar.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.