Masterflex® I/P® Pumpenschlauch in Großpackung, C-Flex®, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX06436-73EA 1860 CHF
MFLX06436-73 MFLX06436-26
Masterflex® I/P® Pumpenschlauch in Großpackung, C-Flex®, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Behält seine Flexibilität bei extremen Temperaturen.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um eine optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle