Masterflex® Hygiene Tri-Clamp® Dichtungen mit Sieb, EPDM, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
30537-04 30537-08 30537-20 30537-22 30537-24 30537-28 30537-40 30537-42 30537-44 30537-48 30537-60 30537-68
MFLX30537-06EA 72.2 CHF
MFLX30537-06 MFLX30537-26 MFLX30537-46 MFLX30537-62 MFLX30537-64 MFLX30537-66 MFLX30537-80 MFLX30537-82 MFLX30537-84 MFLX30537-86 MFLX30537-88 MFLX30537-04 MFLX30537-08 MFLX30537-20 MFLX30537-22 MFLX30537-24 MFLX30537-28 MFLX30537-40 MFLX30537-42 MFLX30537-44 MFLX30537-48 MFLX30537-60 MFLX30537-68
Masterflex® Hygiene Tri-Clamp® Dichtungen mit Sieb, EPDM, Avantor®
Versiegeln Dichtungen
Schützen Sie Ihre Pumpen, Ventile und andere Komponenten im Fließweg.
  • Vorfilterung vor kritischen Membranfiltern
  • Erzeugen Sie Turbulenzen für eine verbesserte Stoff- oder Wärmeübertragung
  • Zur Reinigung in Chromatographieanwendungen
Dichtungen mit Sieb können mit standardmäßigen Dichtungen für Hygieneklemmen ausgetauscht werden. Dichtungen sind in platingehärtetem Silikon, Viton® EPDM, PTFE und Tuf-Steel in Maschenweiten von 10, 20, 40, 60 und 100 erhältlich. Sieb wird aus 316L SS hergestellt. Dichtung entspricht USP Klasse VI-, USDA-, 3-A-, und cGMP-Kriterien. FDA-konform. Alle Dichtungen sind frei von tierischen Bestandteilen. Jede Dichtung wird individuell verkauft.
EPDM-Dichtungen bieten eine kostengünstige Lösung zum Übertragen von Wasser, Acetonen und Ketonen. Dichtungen sind ideal für chemische Prozessanwendungen; der Temperaturbereich liegt zwischen –65 und 212 °F (–54 und 100 °C).