Masterflex® Durchflussmesser mit geringem Druckabfall Kunststoffrohre mit Gewinde, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX32774-62EA 173 CHF
MFLX32774-62 MFLX32774-64 MFLX32774-66 MFLX32774-68 MFLX32774-60
Masterflex® Durchflussmesser mit geringem Druckabfall Kunststoffrohre mit Gewinde, Avantor®
Strömungsschalter
Lässt sich schnell an Kunststoffrohre mit Gewinde anschließen.
  • Chemikalienbeständig – medienberührende Materialien Edelstahl und Polypropylen
  • Mühelose Installation mit 1/2“-NPT(M)-Anschlüssen
  • NSF- und FDA-zugelassen
Diese normalerweise offenen Schalter verfügen über 3/4“-NPT(F)-Anschlüsse für einen schnellen Anschluss an Kunststoffrohre mit Gewinde. Benetzte Teile aus Polypropylen und Edelstahl bieten eine hervorragende chemische Beständigkeit. Die Materialien sind zudem NSF-zugelassen und FDA-konform; Zugelassen für Anwendungen zur Trinkwasseraufbereitung wie Chlorinatoren, Reiniger und Heizgeräte. Schalter enthalten eine 24“-Zuleitung.