Masterflex® Ismatec® Microbore-Pumpenschlauch, Solva™ Lösungsmittel/Kohlenwasserstoff, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX95712-12EA 82.6 CHF
MFLX95712-12 MFLX95712-14 MFLX95712-18 MFLX95712-26 MFLX95712-28 MFLX95712-30 MFLX95712-32 MFLX95712-34 MFLX95712-36 MFLX95712-40 MFLX95712-42 MFLX95712-44 MFLX95712-48 MFLX95712-10 MFLX95712-22 MFLX95712-24 MFLX95712-38
Masterflex® Ismatec® Microbore-Pumpenschlauch, Solva™ Lösungsmittel/Kohlenwasserstoff, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Speziell für die Verwendung mit Kohlenwasserstoffen, Erdölprodukten und Destillaten entwickelt.
  • Die Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit Zubehör für Peristaltikpumpen zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
  • Widersteht den meisten Kohlenwasserstoffen, Versprödung und Dehnen
Widersteht Ozon und UV-Strahlung — kein Brechen, Dehnen oder Verhärten. Durchscheinend gelbe Farbe
Statischer Temperaturbereich: -37 bis 74 °C (-35 bis 165 °F)
Dynamischer Temperaturbereich: 0 bis 40 °C (32 bis 104 °F)
Die Gesamtlänge der Verlängerungsschläuche für Lösungsmittel/Kohlenwasserstoffe beträgt 50 Fuß (15 m). Das Vorgängermodell der Ismatec®-Verlängerungsschläuche war 3 m lang.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.