Masterflex® Inertes In-Line-Rückschlagventile, PEEK, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX01355-28EA 128 CHF
MFLX01355-28 MFLX01355-16 MFLX01355-04 MFLX01355-24 MFLX01355-12 MFLX01355-00
Masterflex® Inertes In-Line-Rückschlagventile, PEEK, Avantor®
Ventile Rückschlagventile
Keine Wartung erforderlich!
  • Ideal für hohe Reinheit und niedrigen Druck
  • Keine Metallkomponenten – inerter Flusspfad
  • Keine Rückflussleckage bei einem Gegendruck von 0 bis 100 psi
  • 1/4-28 UNF-Gewindeanschlüsse
Im Gegensatz zu federbetätigten Rückschlagventilen, die den Strömungsweg einschränken oder behindern können, verfügt dieses In-Line-Rückschlagventil über einen glatten Strömungsweg, der Scherkräfte und Turbulenzen minimiert.