Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, 2-Stopp-Microbore, Santoprene®, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX06431-12EA 87.8 CHF
MFLX06431-12 MFLX06431-26 MFLX06431-42
Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, 2-Stopp-Microbore, Santoprene®, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Wählen Sie die Größe und Zusammensetzung, die zu Ihrer Durchflussmenge und Ihren Anwendungsanforderungen passt.
  • Echte Ismatec®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
  • Behördliche Zulassungen für Ihre individuelle Anwendung
  • Immer auf Lager – die meisten Formulierungen und Größen sind für den Versand am selben Tag verfügbar
Mit Masterflex® L/S® Multikanal-Pumpenköpfen kompatibel, kleine Kartuschen
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.