Masterflex® Transferschlauch, Esterbasiertes Polyurethan, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
95680-00 95680-02 95680-04 95680-06 95680-08 95680-16 95680-26 95680-32 95680-42 95680-14 95680-12 95680-20 95680-22 95680-28 95680-36 95680-46 95680-50
MFLX95680-00EA 82.6 CHF
MFLX95680-00 MFLX95680-02 MFLX95680-04 MFLX95680-06 MFLX95680-08 MFLX95680-16 MFLX95680-26 MFLX95680-32 MFLX95680-42 MFLX95680-14 MFLX95680-12 MFLX95680-20 MFLX95680-22 MFLX95680-28 MFLX95680-36 MFLX95680-46 MFLX95680-50
Masterflex® Transferschlauch, Esterbasiertes Polyurethan, Avantor®
Schläuche Transferschlauch
Sorgenfreier auf Erdöl basierender Transfer.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
Die Schläuche sind ideal für den hochreinen, allgemeinen Labortransfer auf Erdölbasis. Zu den Merkmalen gehören Weichmacherfreiheit, geringe Extrahierbarkeit, gute Kältebeständigkeit, gute Beständigkeit gegen erdölbasierte Chemikalien und hohe Zugfestigkeit. Nicht zur Verwendung mit wässrigen Lösungen empfohlen. Der Temperaturbereich beträgt -70 bis 185 °F (-56 bis 85 °C). Kann mit Ethylenoxid sterilisiert werden.