Masterflex® L/S® aufgerollter Pumpenschlauch, C-Flex®, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX06427-14EA 815 CHF
MFLX06427-14 MFLX06427-15 MFLX06427-16 MFLX06427-17 MFLX06427-18 MFLX06427-24 MFLX06427-35 MFLX06427-36 MFLX06427-25 MFLX06427-13
Masterflex® L/S® aufgerollter Pumpenschlauch, C-Flex®, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Kombiniert die Biokompatibilität von Silikon mit einer chemischen Beständigkeit ähnlich der von Tygon®.
  • Genuine Masterflex® tubing undergoes robust testing to provide optimal performance/pump life hours with peristaltic pump equipment
  • Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy and reproducibility
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
  • Unique packaging options include packs, cases, and spools for customer-friendly ordering and delivery
  • Very low protein binding
  • Heat sealable, weldable
  • Economical tubing
Anwendungen: Allgemeine Laboranwendungen, die hohe Leistung und lange Lebensdauer erfordern.
Merkmale: Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, geringe Gasdurchlässigkeit, glatte Oberfläche, opak weiß
Aufgerollte Pumpenschläuche bieten kontinuierliche Pumpenschlauchlängen auf bequemen, handlichen Spulen, die leicht zu transportieren sind und weniger Lagerplatz benötigen als eine äquivalente Anzahl einzelner Schlauchspulen.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und Konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen die Art, Länge und Menge der Schläuche liefern, die Sie benötigen.