Agarose MS, PCR screening, molecular biology grade, Axygen®
Lieferant: Corning
Axygen®
AXYGAGR-MS-1001EA 4090 CHF
AXYGAGR-MS-1001
Agarose MS, PCR screening, molecular biology grade, Axygen®
Elektrophorese-Gele Agarose und Acrylamid
Axygen® Agarose Molecular Screening (MS) ist eine molekulare Screening-Agarose für eine verbesserte Auflösung von DNA-Fragmenten mit 500 bp oder weniger, insbesondere von Fragmenten in Primergröße.
  • Trennbereich – 1 bis 2,5 kbp