Masterflex® L/S® Hochleistungs-Präzisions-Pumpenschlauch, FDA-konform Viton®, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX96412-15EA 517 CHF
MFLX96412-15 MFLX96412-24 MFLX96412-35 MFLX96412-36
Masterflex® L/S® Hochleistungs-Präzisions-Pumpenschlauch, FDA-konform Viton®, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Für Nahrungsmittel- und Laboranwendungen geeignet.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
  • Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
Anwendungen: Lebensmittel- oder Laboranwendungen, bei denen FDA-Konformität erforderlich ist, Säure- und Lösungsmitteltransfer, Arbeiten bei hohen Temperaturen
Merkmale: Gute Chemikalienbeständigkeit, opak schwarz
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.