Masterflex® L/S® Hochleistungs-Präzisions-Pumpenschlauch,Tygon® A-60-F Hochdruck, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX06504-15EA 214 CHF
MFLX06504-15 MFLX06504-16
Masterflex® L/S® Hochleistungs-Präzisions-Pumpenschlauch,Tygon® A-60-F Hochdruck, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Zum Pumpen bei höheren Drücken geeignet.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
  • Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
Anwendungen: Für Anwendungen, die eine hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien, Hitze, Ozon und ultraviolettes Licht (UV) erfordern
Merkmale: Nicht leitfähig, heißsiegelfähig, alterungsbeständig, nicht oxidierend, mit hervorragender Säure- und Alkalibeständigkeit, opak schwarz
Hinweis: L/S®-Hochdruck-Pumpenschläuche sind nur für die Verwendung mit den L/S®-Hochleistungs-Pumpenköpfen 77252-62, 77252-72 und 77252-82 vorgesehen. Die maximale Antriebsdrehzahl für die L/S®-Hochdruckpumpenschläuche beträgt 100 U/min.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.