Masterflex® L/S® Mehrkanal-Pumpenkopfkassetten
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX07519-70EA 162 CHF
MFLX07519-70 MFLX07519-75 MFLX07519-80 MFLX07519-85
Masterflex® L/S® Mehrkanal-Pumpenkopfkassetten
Pumpen Peristaltikpumpen
Verwenden Sie L/S® Mehrkanal-Kassettenpumpenköpfe für synchrones Mehrkanalpumpen.
  • Beim Einsatz von Schläuchen der Größe L/S® 17 in L/S®-Kassettenpumpenköpfen sollten ausschließlich Silikon- und C-Flex®-Schlauchformulierungen verwendet werden.
Die Kassetten zeichnen sich durch präzise Flussraten und einstellbare Schlauchhalter aus, die den Schlauch in seiner Position halten — Stellen Sie die Schlauchhalterungen für große Kassetten auf Ihre Schlauchgröße ein und schon können Sie mit dem Pumpen beginnen. Bei kleinen Kassetten ist die optimale Rückhaltung voreingestellt — Sie müssen lediglich den Schlauch anbringen und die Pumpe starten.
Die Kassetten sind aus Polycarbonat und glasfaserverstärktem Nylon gefertigt. Kombinieren Sie kleine und große Kassetten bei Pumpenköpfen, die für beide Größen geeignet sind; zwei kleine Kassetten nehmen genauso viel Platz ein wie eine große Kassette.