Masterflex® L/S® Analoge Konsolenpumpensysteme mit variabler Drehzahl, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX77916-10-CHEA 2930 CHF
MFLX77916-10-CH MFLX77916-20-CH MFLX77925-10-CH MFLX77926-10-CH MFLX77927-10
Masterflex® L/S® Analoge Konsolenpumpensysteme mit variabler Drehzahl, Avantor®
Pumpen Peristaltikpumpen
Verlieren Sie nicht die Kontrolle über Ihre Dosieranwendungen—die digitale Anzeige ermöglicht eine präzise Steuerung.
  • Präzise und wiederholbare Einstellungen mit 3-stelliger LED-Anzeige der Drehzahl
  • Pumpen Sie die Flüssigkeit mit reversiblem Motor in beide Richtungen—perfekt für Spülschläuche
  • Wählen Sie Mehrkanalsysteme für einen synchronen Fluss aus allen Kanälen
  • Maximieren Sie Prozesse bei minimalem Platzbedarf, indem Sie spritzwassergeschützte, IP33-zertifizierte Laufwerke stapeln
  • Zwei Möglichkeiten zur Steuerung von Geschwindigkeit, Richtung und Start/