Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser mit Direktableseskala, Edelstahlgehäuse, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
32447-00 32447-02 32447-10 32447-30 32447-34 32447-40 32447-42 32447-50 32447-54 32447-60 32447-62
MFLX32447-20EA 653 CHF
MFLX32447-20 MFLX32447-32 MFLX32447-52 MFLX32447-00 MFLX32447-02 MFLX32447-10 MFLX32447-30 MFLX32447-34 MFLX32447-40 MFLX32447-42 MFLX32447-50 MFLX32447-54 MFLX32447-60 MFLX32447-62
Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser mit Direktableseskala, Edelstahlgehäuse, Avantor®
Durchflussmesser
Für die meisten aggressiven Prozessanwendungen geeignet.
  • Der dicke Frontschutz aus Polycarbonat bietet Schutz
  • Das einzigartige Design erleichtert die Wartung
  • Die leicht und direkt ablesbare Skala bietet sowohl metrische als auch englische Messungen
  • Erhältlich in geriffelten oder glatten konischen Schläuchen
Der abnehmbare, durchsichtige 3/16“ dicke Polycarbonat-Frontschutz bietet Schutz bei maximaler Nenntemperatur und maximalem Druck. Die abgestufte, direkt ablesbare Skala erleichtert das Ablesen. Die austauschbaren transparenten Skalenplatten werdenMore Product Information