Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser mit direkter Ablesung für Wasser, Doppelskala, Aluminium, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
32060-02 32061-00 32061-11 32061-12 32061-14 32062-12 32062-14 32062-30 32062-32
MFLX32060-02EA 449 CHF
MFLX32060-02 MFLX32061-00 MFLX32061-11 MFLX32061-12 MFLX32061-14 MFLX32062-12 MFLX32062-14 MFLX32062-30 MFLX32062-32
Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser mit direkter Ablesung für Wasser, Doppelskala, Aluminium, Avantor®
Durchflussmesser
Austauschbare Medien und Skalen bieten Flexibilität.
  • Durchflussrohr drehen um Wasser oder Luft in englischer oder metrischer Einheit zu wählen
  • Doppelte Wasserskala zeigt Durchflussraten in Gallonen pro Minute und Liter pro Minute an
  • Doppelte Luftskala zeigt Durchflussraten in Norm-Kubikfuß pro Minute und Liter pro Minute an
Die dickwandige Durchflussrohrkonstruktion und das schützende Metallgehäuse machen diese Durchflussmesser mit Doppelmedien/-skala perfekt für stark frequentierte Industriebereiche. Wählen Sie zwischen Modellen mit Ventil zurMore Product Information