Masterflex® Durchflussmesser ohne Ventil, variablem Messbereich und Direktablesung, Metrische Einheiten, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX32458-38EA 94.2 CHF
MFLX32458-38 MFLX32457-48 MFLX32457-46 MFLX32458-36 MFLX32458-58 MFLX32458-34 MFLX32457-44 MFLX32458-56 MFLX32458-54 MFLX32457-42 MFLX32458-32 MFLX32458-52 MFLX32457-40 MFLX32458-30 MFLX32462-34 MFLX32458-50 MFLX32462-32 MFLX32462-20 MFLX32458-46 MFLX32457-34 MFLX32457-32 MFLX32458-44 MFLX32458-65 MFLX32458-64 MFLX32458-42 MFLX32457-52 MFLX32462-24 MFLX32458-40 MFLX32458-62 MFLX32457-50 MFLX32462-22 MFLX32458-60 MFLX32462-30
Masterflex® Durchflussmesser ohne Ventil, variablem Messbereich und Direktablesung, Metrische Einheiten, Avantor®
Durchflussmesser
Das robuste, einteilige Gehäuse widersteht starken Stößen und Vibrationen.
  • Ideal für den Einsatz in Prozessanlagen für Luftprobenahmegeräte, Gasanalysatoren und chemische Zufuhrsysteme für die Wasseraufbereitung
  • Flexibles Design ermöglicht Schalttafel- oder Tischmontage
  • Variabler Bereich mit direkt ablesbaren metrischen Skalen
Aus soliden Acrylblöcken gefertigt, sind diese Messgeräte mit integralen Messrohren ausgerüstet, die genaue Ablesewerte auch in aggressiven Anlagenumgebungen ermöglichen. Die Einlass- und Auslassöffnungen und Befestigungsbolzen der Messgeräte sind zur Erleichterung der Tafelinstallation erweitert. Eine alternative Option besteht in einem Stativgestell (separat angeboten), die eine Mobilität von Werkbank zu Werkbank ermöglicht.
Hinweis: Es gibt viele weitere Typen von Acryl-Durchflussmessern, die hier nicht aufgeführt sind. Wenden Sie sich an die Spezialisten von Avantor, um Angebote für Acrylmessgeräte mit besonderen Anforderungen zu erhalten.