Masterflex® I/P® Aufgerollte, peroxidgehärtete Silikon-Pumpenschläuche, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX96402-73EA 1710 CHF
MFLX96402-73 MFLX96402-82
Masterflex® I/P® Aufgerollte, peroxidgehärtete Silikon-Pumpenschläuche, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Die glatte Innenfläche verringert das Risiko des Einschlusses von Partikeln.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um eine optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für eine weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
  • Wirtschaftliche Schläuche mit längerer Lebensdauer der Schläuche
Masterflex® Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuche aus peroxidgehärtetem Silikon bieten im Vergleich zu platingehärteten Silikonschläuchen eine höhere physikalische Kompressionsfähigkeit und eine längere Lebensdauer beim Pumpen. Die transparenten Schläuche werden ohne Zusatzstoffe oder Weichmacher hergestellt und ermöglichen eine einfache Durchflussüberwachung. Diese Schläuche sind ideal für allgemeine Anwendungen, die Biotechnologie sowie die Lebensmittel- und Getränkeindustrie und entsprechen den USP Class VI-, FDA- und 3-A-Normen.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und Konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen die Art, Länge und Menge der Schläuche liefern, die Sie benötigen.