Masterflex® L/S® aufgerollter Pumpenschlauch, platingehärtetes Silikon, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX96403-13EA 1600 CHF
MFLX96403-13 MFLX96403-14 MFLX96403-15 MFLX96403-16 MFLX96403-17 MFLX96403-18 MFLX96403-24 MFLX96403-25 MFLX96403-35 MFLX96403-36
Masterflex® L/S® aufgerollter Pumpenschlauch, platingehärtetes Silikon, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Ausgezeichnete Biokompatibilität, die mehrere Klassifizierungen erfüllt.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen sind für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager—die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
  • Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Geringfügig klarer als peroxidgehärtete Schläuche
  • Glatte Oberflächen; geringere Proteinbindung
  • Weniger potenziell auslaugbare Stoffe
Anwendungen: Pharmazeutik, Biotechnologie, peristaltisches Pumpen und Lebensmittelanwendungen
Merkmale: Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, geringer Druckverformungsrest, geruchlos, ungiftig, durchscheinend
Aufgerollte Pumpenschläuche bieten kontinuierliche Pumpenschlauchlängen auf bequemen, handlichen Spulen, die leicht zu transportieren sind und weniger Lagerplatz benötigen als eine äquivalente Anzahl einzelner Schlauchspulen.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können den von Ihnen benötigten Schlauchtyp, die Länge und Menge liefern.