Masterflex® Transferschlauch, C-Flex®, klar, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX06422-15EA 117 CHF
MFLX06422-15 MFLX06422-04 MFLX06422-05 MFLX06422-16 MFLX06422-06 MFLX06422-17 MFLX06422-07 MFLX06422-18 MFLX06422-08 MFLX06422-09 MFLX06422-10 MFLX06422-21 MFLX06422-11 MFLX06422-00 MFLX06422-23 MFLX06422-12 MFLX06422-01 MFLX06422-13 MFLX06422-02 MFLX06422-03 MFLX06422-14 MFLX06424-96 MFLX06424-95
Masterflex® Transferschlauch, C-Flex®, klar, Avantor®
Schläuche Transferschlauch
Entspricht den Anforderungen verschiedener Industrien.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Anwendungen: Pharmazeutik, Biotechnologie und generelle Laboranwendungen die hohe Leistungen erfordern. Ökonomische Alternative zu platiniertem Silikon. Merkmale: Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, ausgezeichnete chemische Beständigkeit, geringe Gasdurchlässigkeit und eine glatte Oberfläche. Transparent. Zertifizierung: Das Produkt wird gemäß Anforderungen an das Qualitätsmanagementsystem (GMP) Part 820 hergestellt; und erfüllt USP Klasse VI. Temperaturbereich: -40 bis 275 °F (-40 bis 135 °C)
Sterilisation: Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung.