Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, 2-Stopp-Microbore, Tygon® S3™ E-LFL, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX96449-10EA 167 CHF
MFLX96449-10 MFLX96449-12 MFLX96449-14 MFLX96449-18 MFLX96449-26 MFLX96449-30 MFLX96449-33 MFLX96449-34 MFLX96449-36 MFLX96449-37 MFLX96449-42 MFLX96449-43 MFLX96449-48 MFLX96449-22 MFLX96449-24 MFLX96449-28 MFLX96449-40 MFLX96449-31
Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, 2-Stopp-Microbore, Tygon® S3™ E-LFL, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Für den optimalen Betrieb Ihrer Ismatec-Pumpen entwickelt.
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
  • Längste Schlauchlebensdauer aller Tygon-Schlauchformulierungen
  • Breite chemische Kompatibilität
  • Klar zur einfachen Durchflussüberwachung
Um Ihr Ismatec®-Pumpensystem zu vervollständigen, bestellen Sie farbkodierte Zwei-Stopp- und Verlängerungsschläuche. Schläuche gibt es in verschiedenen Zusammensetzungen für fast jede Pumpenanwendung. Die Stopps der Drei-Stopp-Schläuche sind entsprechend der Schlauch-ID farblich gekennzeichnet. Verwenden Sie diese Schläuche mit allen Ismatec® Standardkartuschen-Pumpen und -Pumpenköpfen. Kartuschen widerstehen Drücken von bis zu 45 psi (2,9 bar).
Die Gesamtlänge der E-LFL 96449-Stoppschläuche beträgt 16“ (406 mm). Das Vorgängermodell der Ismatec®-Stoppschläuche war 400 mm lang. Verlängerungsschläuche können unter „Zubehör“ bestellt werden. Wenn Sie Hilfe bei der Auswahl Ihrer Schlauchzusammensetzung benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungsspezialisten.