Masterflex® L/S® Hochleistungs-Präzisions-Pumpenschlauch, BioPharm Platingehärtetes Silikon, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX96420-15EA 326 CHF
MFLX96420-15 MFLX96420-36 MFLX96420-24 MFLX96420-35
Masterflex® L/S® Hochleistungs-Präzisions-Pumpenschlauch, BioPharm Platingehärtetes Silikon, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Die ultraglatte Innenseite minimiert den Einschluss von Partikeln.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
  • Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
Anwendungen: Pharmazeutische-, kosmetische-, Forschungs- und Autoanalyseanwendungen.
Merkmale: Ultraglatt, minimiert Bakterienwachstum, für Basen, Salze und Alkohole mit milder bis mittlerer Konzentration geeignet; geruchlos, geschmacksneutral und ungiftig, transparent
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.