Masterflex® L/S® Hochleistungs-Präzisions-Pumpenschlauch, Tygon® Kraftstoff und Schmiermittel, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX06401-15EA 219 CHF
MFLX06401-15 MFLX06401-36 MFLX06401-35 MFLX06401-24
Masterflex® L/S® Hochleistungs-Präzisions-Pumpenschlauch, Tygon® Kraftstoff und Schmiermittel, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Ideal zum Umfüllen von Kohlenwasserstoffen, Benzin, Kerosin, Heizölen, Schneidstoffen und Kühlmitteln auf Glykolbasis.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
  • Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
Anwendungen: Kraftstoffe und industrielle Schmiermittel - Benzin, Kerosin, Heizöle, Schneidstoffe und Kühlmittel auf Glykolbasis
Merkmale: Beständig gegen die meisten Kohlenwasserstoffe, Versprödung und Quellung; ozon- und UV-beständig, geringe Extrahierbarkeit, thermoplastisches Material auf PVC-Basis mit Weichmacher, festes (steifes) Material, durchscheinend gelb
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.