Masterflex® L/S® Präzisions-Pumpenschlauch, Peroxidgehärtetes Silikon, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX96400-13EA 115 CHF
MFLX96400-13 MFLX96400-14 MFLX96400-16 MFLX96400-17 MFLX96400-18 MFLX96400-25
Masterflex® L/S® Präzisions-Pumpenschlauch, Peroxidgehärtetes Silikon, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Ausgezeichnete Biokompatibilität für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich