Masterflex® Polyethylenschläuche niedriger Dichte (LDPE), Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
95876-03 95876-05
MFLX95876-03EA 112 CHF
MFLX95876-03 MFLX95876-05
Masterflex® Polyethylenschläuche niedriger Dichte (LDPE), Avantor®
Schläuche Transferschlauch
Allgemeine Niederdruck- und Temperaturschläuche.
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
Anwendungen: Allgemein niedriger Druck und niedrige Temperatur, Instrumentation, korrosive Atmosphäre und Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung.
Eigenschaften: Breite Beständigkeit gegen Chemikalien, Lösungsmittel und korrosive Atmosphäre mit guter Dimensionsstabilität. Durchscheinend.
Zertifizierung: FDA-konform (21 CFR 177.1520); gemäß USDA-Vorgaben
Temperaturbereich: -100 bis 175 °F (-73 bis 80 °C)
Sterilisation: Ethylenoxid.