Masterflex® Transferschlauch, FEP-Ausgekleidetes Polyethylen, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
06385-04 06385-02 06385-03 06385-06
MFLX06385-04EA 829 CHF
MFLX06385-04 MFLX06385-02 MFLX06385-03 MFLX06385-06
Masterflex® Transferschlauch, FEP-Ausgekleidetes Polyethylen, Avantor®
Schläuche Transferschlauch
Biegsam bei niedrigen Temperaturen.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
Anwendungen: Entnahme von Grundwasserproben und andere Probenahme- und Überwachungsanwendungen, die die hohe Reinheit und chemische Inertheit von FEP erfordern.
Eigenschaften: Chemisch inert, ungiftige FEP-Auskleidung mit einer strapazierfähigen Polyethylenummantelung. Starr aber biegsam bei niedrigen Temperaturen. Durchscheinend.
Zertifizierung: Harz entspricht FDA-Vorgaben (21 CFR 177.1550). Herstellung der Schläuche gemäß GMP.
Temperaturbereich: -100 bis 175°F (–73 bis 80°C)
Sterilisation: Mit Ethylenoxid.