Masterflex® Transferschlauch, Vinyl, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX06405-09EA 47.3 CHF
MFLX06405-09 MFLX06405-06 MFLX06405-16 MFLX06405-27 MFLX06405-19 MFLX06405-08 MFLX06405-18 MFLX06405-07 MFLX06405-02 MFLX06405-46 MFLX06405-12 MFLX06405-01 MFLX06405-15 MFLX06405-04 MFLX06405-25 MFLX06405-36 MFLX06405-03 MFLX06405-20 MFLX06405-31 MFLX06405-10
Masterflex® Transferschlauch, Vinyl, Avantor®
Schläuche Transferschlauch
Für generelle Anwendungen geeignet.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Die Schläuche sind ideal für allgemeine Laboranwendungen. Zu den Merkmalen gehören eine gute Chemikalien- und Abriebfestigkeit, Geruchlosigkeit, Ungiftigkeit und Transparenz. Die Schläuche werden nach GMP-Richtlinien hergestellt und haben einen Temperaturbereich von -45 bis 180 °F (-43 bis 82 °C). Kann mit Ethylenoxid sterilisiert werden.