Masterflex® Transferschlauch, Tygon® A-60-F, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
95710-00 95710-10 95710-20 95710-40 95710-70 95710-90 95710-30 95710-50 95710-60 95710-80
MFLX95710-00EA 99.8 CHF
MFLX95710-00 MFLX95710-10 MFLX95710-20 MFLX95710-40 MFLX95710-70 MFLX95710-90 MFLX95710-30 MFLX95710-50 MFLX95710-60 MFLX95710-80
Masterflex® Transferschlauch, Tygon® A-60-F, Avantor®
Schläuche Transferschlauch
Bleiben Sie konform bei Lebensmittelanwendungen.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
Dieser Schlauch ist Ideal für die Lebensmittel-, Milchprodukte und Getränkeindustrieen. Zu den Eigenschaften gehören Hitze-, Ozon- und UV-Lichtbeständigkeit; nichtMore Product Information