Handbetätigte Schwerlast-Säurepumpen aus Kunststoff
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX06433-00EA 325 CHF
MFLX06433-00 MFLX06433-20 MFLX06433-10 MFLX06433-40 MFLX06433-30
Handbetätigte Schwerlast-Säurepumpen aus Kunststoff
Pumpen Fass/Transferpumpen
Ideal für die meisten Säure/Base- oder Ionensalz-Anwendungen.
  • UL-gelistet für die Übertragung von Schwefelsäure bei 50%iger Konzentration
  • Hält Temperaturen bis zu 49 °C (120 °F) stand
  • Selbstansaugend, saugt sich nicht voll
Diese handbetriebenen Fasspumpen aus Kunststoff eignen sich ideal für schwere Anwendungen, bei denen Säure gefördert werden muss. Alle Modelle bestehen aus lösungsmittelgeschweißtem PVC-Gehäuse und Welle mit Viton®-Ventilen und -Dichtungen und verfügen über 6 Hübe/Gallone (2 Hübe/Liter).