American Machine & Tool Fußbefestigung für Motoren
Lieferant: American Machine & Tool
MFLX07127-80EA 34.8 CHF
MFLX07127-80
American Machine & Tool Fußbefestigung für Motoren
Pumpen Motoren
Bauen Sie Ihre eigene Motorbefestigung mit der unten aufgeführten Hardware.
  • Einfache Montage Ihres American Machine & Tool Motors vom Typ NEMA 56 C-Face
Fußbefestigung für Motoren für Motoren bieten eine Basis für Motoren vom Typ NEMA 56 C-Face.