Micropump® Saugschuh-Zahnradpumpen für NEMA 56 C Motoren
Lieferant: Micropump
MFLX73005-05EA 3930 CHF
MFLX73005-05 MFLX73005-02 MFLX73005-13 MFLX07003-33 MFLX07003-32 MFLX07003-41 MFLX73005-09 MFLX73005-08 MFLX73005-07
Micropump® Saugschuh-Zahnradpumpen für NEMA 56 C Motoren
Pumpen Zahnradpumpen
Ihre Zahnradpumpe lässt sich leicht an einem Motor befestigen.
  • Die Saugschuhkonstruktion sorgt für einen höheren Förderdruck und eine bessere Ansaugleistung. Sanfter, pulsationsarmer Durchfluss
  • Präzise, leckagefreie Förderung von Flüssigkeiten
  • Kompakt und leicht zu warten
  • Verwendung mit allen NEMA 56 C-Motoren
Magnetisch angetriebene, Präzisions-Zahnradpumpen mit ihrem einzigartigen Saugschuh-Bauart sorgen für eine gleichmäßige, präzise und pulsationsarme Flüssigkeitsabgabe. Der Magnetantrieb, Viton® fluorelastomere O-Ringe und PTFE-Dichtungen halten Flüssigkeiten sicher im Inneren und potenzielle Verunreinigungen fern. Chemisch beständig gegen eine Vielzahl von Materialien. Das modulare Design bietet an Ihre spezifischen Anforderungen angepasste Flexibilität.