Micropump Zahnrad-Pumpenköpfe mit Hohlraum für Motoren vom Typ NEMA 56 C-Face
Lieferant: Avantor Fluid Handling
73007-02 73007-00 73007-11
MFLX73007-02EA 5350 CHF
MFLX73007-02 MFLX73007-00 MFLX73007-11
Micropump Zahnrad-Pumpenköpfe mit Hohlraum für Motoren vom Typ NEMA 56 C-Face
Pumpen Pumpenköpfe Zahnradpumpenköpfe
Der gleichmäßige, pulsationsfreie Fluss sorgt für eine präzise, leckagefreie Abgabe von Flüssigkeiten.
  • Kompakte Größe und einfach zu warten
  • Köpfe mit Hohlraum sind für höhere Eingangsdrücke ausgelegt
Magnetisch angetriebene, Präzisions-Zahnradpumpenköpfe mit Hohlraum sorgen für eine gleichmäßige, präzise und pulsationsfreie Flüssigkeitsabgabe. Der Magnetantrieb und die einfachen Dichtungen halten Flüssigkeiten sicher im Inneren und potenzielle Verunreinigungen fern. Chemikalienbeständige Werkstoffe sind für eine Vielzahl von Flüssigkeiten geeignet.