Masterflex® I/P® Druckluftantrieb mit variabler Drehzahl, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX07589-30EA 2630 CHF
MFLX07589-30
Masterflex® I/P® Druckluftantrieb mit variabler Drehzahl, Avantor®
Pumpen Pumpenantriebe Antriebe für Schlauchradpumpen
Sicheres Pumpen in gefährlichen Umgebungen.
  • Durchflussmenge 0.6 bis 13 LPM I/P-Schlauch—Durchflussmenge abhängig von Antriebsdrehzahl, Pumpenkopf und Schlauchgröße
  • Einfache Einstellung der Motordrehzahl mit dem mitgelieferten Regler
  • Mühelose Verbindung mit Ihrer vorhandenen Luftversorgung oder Ihrem Kompressor
  • Der luftbetriebene 3/4-PS-Motor startet sanft, läuft kühl und erfordert wenig Wartung
  • ATEX-Zone 2 zugelassen; EEXII 3 G c IIC T6; NEC Klasse 1, Division 2, Gruppen A, B, C, D, T6
Verwenden Sie diesen Druckluftantrieb mit variabler Drehzahl, wenn die Stromversorgung unsicher oder unpraktisch ist. Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, erden Sie das Gerät sorgfältig, um es vor statischer Elektrizität zu schützen.