Masterflex® L/S® kompakte Antriebe mit variabler Geschwindigkeit, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX77200-20-CHEA 1090 CHF
MFLX77200-20-DK MFLX77200-20 MFLX77200-20-IN MFLX77200-20-CH MFLX77200-20-UK MFLX77200-20-IL MFLX77200-20-AU MFLX77200-20-EU MFLX77200-20-IT MFLX77200-12 MFLX77200-20-USS
Masterflex® L/S® kompakte Antriebe mit variabler Geschwindigkeit, Avantor®
Pumpen Pumpenantriebe Antriebe für Schlauchradpumpen
Kompaktpumpenantriebe sind stapelbar für vielseitige Leistungsfähigkeit auf begrenztem Raum.
  • Flussrate: 2.1 bis 560 ml/min—Flussrate ist von der Antriebsdrehzahl und der Schlauchgröße abhängig.
  • Der stapelbare Kompaktantrieb ist perfekt für kleine Arbeitsbereiche geeignet.
  • Das lackierte Stahlgehäuse ist IP22-klassifiziert.
  • Keine komplizierte Programmierung—ein Schalter für Vorwärts/Aus/Rückwärts und eine analoge Steuerung
  • Ermöglicht das Pumpen in beide Richtungen—erlaubt das Ausspülen vor und nach dem Pumpen
  • Ein-/Ausschalten der Pumpe über Kontaktschluss.
Diese Kompaktantrieb ist perfekt für kleine Arbeitsbereiche geeignet da sie überall aufgebaut werden können. Dank der variablen Drehzahl sind sie ideal wenn Flüssigkeiten mit einer höheren Rate gepumpt werden müssen. Die Antriebe nehmen einen Easy-Load®- oder Standard-Pumpenkopf auf. Verwenden Sie Antriebe mit L/S®-Präzisionsschläuchen - für die Größen L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25 und L/S 17. Für die Größen L/S 25 und L/S 17 werden nur Silikon- und C-Flex®-Schlauchformulierungen empfohlen.