Masterflex® Hochleistungs-Turbine-Durchflussmesser/Totalisator, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX05609-31EA 1990 CHF
MFLX05609-31 MFLX05609-21 MFLX05609-13 MFLX05609-35 MFLX05609-03 MFLX05609-11 MFLX05609-23 MFLX05609-01 MFLX05609-17 MFLX05609-07 MFLX05609-29 MFLX05609-15 MFLX05609-05 MFLX05609-19 MFLX05609-09
Masterflex® Hochleistungs-Turbine-Durchflussmesser/Totalisator, Avantor®
Durchflussmesser
Eine hervorragende Wahl für die meisten grundlegenden industriellen Durchflussmessanwendungen.
  • Zwei Zählwerke ermöglichen eine prozess- oder zeitraumspezifische Volumenüberwachung
  • Hygienische Einheiten sind perfekt für Prozesse in der Mikrobrauerei und der Weinherstellung
  • Gehäuse ist NEMA 4 für Umgebungen der Klasse I, Division I
  • Batteriebetrieben, damit keine teure Verkabelung erforderlich ist
Die Hochleistungs-Inline-Durchflussmesser/Totalisatoren zeigen die Durchflussrate und die Gesamtdurchflussmenge in GPM oder LPM an. Durch die kompakte und trotzdem robuste Ausführung sind die Geräte ideal für den Einsatz in der leichten Fertigung, in Pilotanlagen oder in der Qualitätskontrolle geeignet.
Alle Durchflussmesser messen linear über einen bestimmten Bereich und zeichnen ein kumuliertes Volumen sowie ein rücksetzbares Volumen auf. Die Messgeräte sind werksseitig mit Wasser kalibriert, können aber 2 anwendungsspezifische, im Prozess ermittelte K-Faktoren speichern. Um Strom zu sparen, wird die sechsstellige Anzeige automatisch mit dem Durchfluss eingeschaltet und vier Minuten nach Ende des Durchflusses ausgeschaltet. Die inneren Teile sind zur leichten Wartung einfach zu ersetzen—für Details kontaktieren Sie bei Bedarf unsere Anwendungsspezialisten.
Die Messgeräte werden durch zwei Lithiumbatterien versorgt (im Lieferumfang enthalten). Mithilfe des optionalen Fernmontagekits kann das Durchflussmessergehäuse entfernt installiert werden (separat zu bestellen). Ersatz-Batteriekits, Ausgabemodule und Kalibrierungsbehälter können separat bestellt werden.
Lieferumfang: Inklusive zwei 3V-Lithiumbatterien.