Masterflex® Flussregler für Flusssensoren, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
33110-70
MFLX33110-60EA 855 CHF
MFLX33110-60 MFLX33110-70
Masterflex® Flussregler für Flusssensoren, Avantor®
Durchflussregler
Einfaches Steuern, Betrachten und Speichern Ihrer Durchflussraten.
  • Steuern Sie Ihre Low-Flow-Flügelrad mit diesen Reglern
Diese neuen Regler zeigen Durchflussmenge und Gesamtmenge (rücksetzbar) gleichzeitig auf zwei 8-stelligen LCD-Displays an. Drucktasten und Menüführungen erleichtern die Programmierung der Steuerung. Mit dem 4-bis-20-mA-Ausgang können Sie Daten an einen Rekorder oder Datenlogger senden. Der nichtflüchtige Speicher speichert den Gesamtdurchfluss bei Stromausfall.
Wählen Sie je nach Ihren Anwendungsanforderungen einen 1¼4 DIN-Steuerung zur Schalttafel- oder Wandmontage. Das Modell zur Schalttafelmontage 33110-60 verfügt über eine abgedichtete Frontplatte, Membranschalter und ein NEMA-Typ-12-Gehäuse (IP52). Das Modell zur Wandmontage 33110-70 verfügt über eine durchsichtige Abdeckung und ein spritzwassergeschütztes NEMA Typ 4X (IP56)-Gehäuse. Beide Modelle enthalten ein 21¼2 Fuß langes L-Kabel mit abisolierten Enden. Netzteil für 110 VAC-Betrieb muss separat bestellt werden.