Masterflex® Stativuntergestelle aus Acryl für Durchflussmesser mit variablem Messbereich, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX03226-30EA 80.6 CHF
MFLX03226-30 MFLX03226-10 MFLX03226-40 MFLX32462-50 MFLX03226-50 MFLX32462-55 MFLX03218-58
Masterflex® Stativuntergestelle aus Acryl für Durchflussmesser mit variablem Messbereich, Avantor®
Durchflussmesser
Durchflussmesser können einfach auf das Stativ befestigt werden, für eine einfache Betrachtung.
  • Aus haltbarem Acryl hergestellt
Diese Stativuntergestelle sind ideal für Labortischanwendungen geeignet. Für die Verwendung des Mehrfachrohrrahmens mit gemeinsamem Zufluss wird ein Stativuntergestell benötigt; alle anderen Mehrfachrohrrahmen sind für die Tafel- und Stativmontage geeignet. Stativuntergestelle bestehen aus Acryl und enthalten eine Wasserwaage.