Masterflex® Korrelierte Schwebekörper-Durchflussmesser, 150-mm-Skala, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX03269-27EA 366 CHF
MFLX03269-27 MFLX03267-02 MFLX03269-25 MFLX03267-00 MFLX03269-68 MFLX03269-23 MFLX03269-66 MFLX03267-08 MFLX03267-09 MFLX03267-06 MFLX03269-76 MFLX03269-31 MFLX03269-74 MFLX03267-50 MFLX03269-72 MFLX03269-70 MFLX03267-15 MFLX03267-16 MFLX03267-57 MFLX03269-78 MFLX03267-17 MFLX03267-18 MFLX03267-62 MFLX03269-80 MFLX03269-07 MFLX03267-26 MFLX03267-24 MFLX03267-22 MFLX03269-03 MFLX03267-67 MFLX03267-20 MFLX03267-65 MFLX03269-09 MFLX03267-28 MFLX03269-54 MFLX03267-30 MFLX03269-52 MFLX03267-72 MFLX03269-50 MFLX03269-18 MFLX03269-17 MFLX03269-16 MFLX03269-15 MFLX03267-77 MFLX03269-19 MFLX03269-21 MFLX03267-85 MFLX03267-82 MFLX03269-62 MFLX03267-80
Masterflex® Korrelierte Schwebekörper-Durchflussmesser, 150-mm-Skala, Avantor®
Durchflussmesser
Keine Abstriche bei der Eignung für Präzision.
  • Korrelierte Durchflussmesser verfügen über eine generische Skala - Referenzdurchflusskurven, die für eine Vielzahl von Medien, Temperaturen und Drücken kalibriert sind, um die Durchflussrate zu ermitteln│Verwendbar mit einer Vielzahl von Medien für Labor- und Industrieanwendungen
Aluminium ist wirtschaftlich und eignet sich für den allgemeinen Einsatz mit nicht korrosiven Gasen und Flüssigkeiten. Messing ist günstig und gut für die Verwendung mit Wasser geeignet. Edelstahl hält höheren Temperaturen und Drücken stand und zeichnet sich durch eine hervorragende chemische Verträglichkeit aus. PTFE bietet die beste chemische Kompatibilität.