Masterflex® Durchflussmesser mit PTFE-Gehäuse und variablem Messbereich, Korrelierte Daten, 65-mm-Maßstab, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
03216-50 03216-55 03216-57 03216-62 03216-65 03216-80 03266-55 03266-77 03266-80 32044-50 32044-55 32044-62 32044-67 32044-70 32044-80 32044-88
MFLX03216-52EA 359 CHF
MFLX03216-52 MFLX03216-60 MFLX03216-67 MFLX03216-70 MFLX03216-75 MFLX03216-77 MFLX03216-82 MFLX03216-85 MFLX03216-87 MFLX03266-65 MFLX03266-67 MFLX03266-82 MFLX32044-52 MFLX32044-57 MFLX32044-65 MFLX32044-77 MFLX32044-82 MFLX32044-87 MFLX32044-90 MFLX03216-50 MFLX03216-55 MFLX03216-57 MFLX03216-62 MFLX03216-65 MFLX03216-80 MFLX03266-55 MFLX03266-77 MFLX03266-80 MFLX32044-50 MFLX32044-55 MFLX32044-62 MFLX32044-67 MFLX32044-70 MFLX32044-80 MFLX32044-88
Masterflex® Durchflussmesser mit PTFE-Gehäuse und variablem Messbereich, Korrelierte Daten, 65-mm-Maßstab, Avantor®
Durchflussmesser
Entwickelt für hochreine Anwendungen mit Flexibilität für ein breites Spektrum an Gasen.
  • Korrelierte Durchflussmesser verfügen über eine generische Skala - Referenzdurchflusskurven, die für eine Vielzahl von Medien, Temperaturen und Drücken kalibriert sind, um die Durchflussrate zu ermitteln│Verwendbar mit einer Vielzahl von Medien für Labor- und Industrieanwendungen
Der Ersatz von Metallarmaturen durch PTFE beseitigt eine potentielle Verunreinigungsquelle für hochreine Anwendungen. Das Glasrohr verwendet eine eingebrannte Keramikskala als präziseMore Product Information