Blue-White® Direct-Read Variable-Area Flowmeters for Water, Polysulfone Housing
Lieferant: Avantor Fluid Handling
32472-00 32472-02 32473-02 32473-04
MFLX32470-00EA 192 CHF
MFLX32470-00 MFLX32470-01 MFLX32470-02 MFLX32470-03 MFLX32470-04 MFLX32472-01 MFLX32472-03 MFLX32473-01 MFLX32472-00 MFLX32472-02 MFLX32473-02 MFLX32473-04
Blue-White® Direct-Read Variable-Area Flowmeters for Water, Polysulfone Housing
Durchflussmesser
Für bessere Resultate als Acryl.
  • Durchflussmesser mit direkter Anzeige verfügen über eine kalibrierte Skala für ein bestimmtes Medium – Messwerte müssen nicht umgerechnet werden um die Durchflussrate zu erhalten
  • Für Labor- und Industrieanwendungen unter Verwendung von Luft oder Wasser
Wählen Sie zwischen Inline-Durchflussmessern in Standardausführung, mit hoher Kapazität oder in Reinstausführung. Die Standardmodelle sind für Messungen bei niedrigen Durchflussraten konzipiert – sie messen Durchflussraten bis zu 0,025 GPM. Die Durchflussmesser für hohe Kapazitäten haben einen Messbereich von bis zu 130 GPM! Die inneren Komponenten dieser großen, lange haltbaren Durchflussmesser bestehen aus Edelstahl 316. Bei den neuen Durchflussmessern in Reinstausführung bestehen die medienberührenden Teile aus Kunststoff, wodurch sie hervorragend für Reinstwasser wie beispielsweise entionisiertes Wasser geeignet sind. Für weitere Informationen bezüglich der Modelle mit hoher Kapazität, die über eine Polycarbonatummantelung des Durchflussrohrs verfügen, kontaktieren Sie bitte unsere Spezialisten.