Masterflex® Austauschbare Netzkabelkonfektionen – IEC- auf länderspezifischen Stecker, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX50001-74EA 24.3 CHF
MFLX50001-62 MFLX50001-74 MFLX50001-64 MFLX50001-76 MFLX50001-78 MFLX50001-68 MFLX50001-69 MFLX50001-70 MFLX50001-60 MFLX50001-72
Masterflex® Austauschbare Netzkabelkonfektionen – IEC- auf länderspezifischen Stecker, Avantor®
Kabel
Optimieren Sie die Leistung Ihrer Masterflex®-Pumpe.
  • Wählen Sie aus einer breiten Palette an Netzkabeln
Wählen Sie eine austauschbares Kabel-/Steckerkonfektion für die Verwendung bei 115 oder 230 VAC. Jede 1,8 m lange Kabel- und Steckerkonfektion verfügt über einen IEC 320-Geräteanschluss und ist für 10 A bei 250 VAC ausgelegt.