Masterflex® Laborsoftware und Vorverpacktes Zubehör, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX78002-92EA 69.8 CHF
MFLX78002-92
Masterflex® Laborsoftware und Vorverpacktes Zubehör, Avantor®
Software Labor-Software
Autarker Prozessbetrieb. Kein PC erforderlich.
  • Optimieren Sie die Leistung Ihrer Masterflex-Pumpen
Die ProgEdit-Software ermöglicht es dem Benutzer, individuell definierbare Dosier- und Pumpsequenzen mit einem PC zu programmieren und das Programm in den Speicher des Pumpenantriebs zu laden.
Die Dosierpumpen MCP-Process von ISMATEC sind ideal für sichere Dosier- und Abfüllanwendungen. Individuelle, anwendungsbezogene Dosier- und Pumpsequenzen können direkt in einen PC programmiert werden (Batch-Programmierung) und anschließend (über die RS232-Schnittstelle) in einen der vier Programmspeicher des Pumpenantriebs heruntergeladen werden. Ähnlich einer einfachen SPS-Steuerung ermöglichen die Pumpe und ihr Programm den Betrieb vor Ort als eigenständige Einheiten und können frei vom PC getrennt werden. Dadurch eignen sich diese ISMATEC-Pumpenantriebe hervorragend für die Flüssigkeitsverarbeitung die Genauigkeit verlangt, Hygienebedingungen, Vernetzbarkeit, Zuverlässigkeit und Erweiterbarkeit erforderlich sind. Pumpe wird separat verkauft.
Systemanforderungen: Pentium PC oder höher, Win9x oder höher, Windows NT 4.0 oder höher, und 3 1/2" Diskettenlaufwerk.